Få mere at vide
BRAND™ Sugerør til cell-culture™ enhed
Shop alle Brand produkter
Samlet længde (metrisk):
2 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Silikone konstruktion
- Til brug med cell-culture™ enhed
- Længde: 2m
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Silikone |
| Samlet længde (metrisk) | 2 m |
| Til brug med | cell-culture™ enhed |
| Emballagemængde | 1 hver |