Få mere at vide
Tubing Pharmed BPT, ID 6.4mm, roll of 7.5M
Brand:  Hirschmann 95213016
Tubing Pharmed BPT, ID 6.4mm, roll of 7.5M
Produktkode 17720898
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2640.75 DKK
    1716.02 DKK / 7.50m
    Save 924.73 DKK
    35% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-02-2026
Tilføj til indkøbskurv