Få mere at vide
Fisherbrand™ Slange til peristaltisk og ICP Pumper og manifolder: Accu-Rated™ PVC
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
To-stop rør er farvekodet for nem størrelsesidentifikation
Accu-Rated PVC
- Stor alsidighed til en bred vifte af anvendelser
- Moderat kemisk resistens
Ordreinfo
Leveres i 16 tommer. (41 cm) længder
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 9/100 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.29 mm |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Samlet længde (engelsk) | 16 tommer |
| Samlet længde (metrisk) | 41 cm |
| Til brug med | Peristaltisk og ICP pumpe og manifold |
| Til brug med (applikation) | Peristaltisk og ICP pumpe og manifold |
| Min. Driftstemperatur (engelsk) | -58 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Show More |