Få mere at vide
Fisherbrand™ Slange til peristaltisk og ICP Pumper og manifolder: Accu-Rated™ PVC
Artikelnummer. 16685364 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Slangestørrelse:
1,65 mm
2,06 mm
2,29 mm
2,54 mm
Farve:
Blå/blå
Lilla/lilla
Lilla/orange
Lilla/sort
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Farve
16685364 2,54 mm Lilla/orange
17438862 2,29 mm Lilla/sort
16409290 1,65 mm Blå/blå
16675364 2,06 mm Lilla/lilla
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16685364
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Add to basket
To-stop rør er farvekodet for nem størrelsesidentifikation
Accu-Rated PVC
  • Stor alsidighed til en bred vifte af anvendelser
  • Moderat kemisk resistens
Order Info
Leveres i 16 tommer. (41 cm) længder
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 1/10 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 2.54 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Samlet længde (engelsk) 16 tommer
Samlet længde (metrisk) 41 cm
Til brug med Peristaltisk og ICP pumpe og manifold
Til brug med (applikation) Peristaltisk og ICP pumpe og manifold
Min. Driftstemperatur (engelsk) -58 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Sterilitet Steril
Slangestørrelse 2,54 mm
Gaspermeabilitet Meget lav gaspermeabilitet
Farve Lilla/orange
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 165 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Slanger til pumper