Få mere at vide
Fisherbrand™ Slange til peristaltisk og ICP Pumper og manifolder: Accu-Rated™ PVC
Artikelnummer. 16675364 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Slangestørrelse:
1,65 mm
2,06 mm
2,29 mm
2,54 mm
Farve:
Blå/blå
Lilla/lilla
Lilla/orange
Lilla/sort
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Farve
16675364 2,06 mm Lilla/lilla
17438862 2,29 mm Lilla/sort
16409290 1,65 mm Blå/blå
16685364 2,54 mm Lilla/orange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16675364
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.71 DKK
    99.29 DKK / Pakke med 12
    Spare 135.42 DKK
    57% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
To-stop rør er farvekodet for nem størrelsesidentifikation
Accu-Rated PVC
  • Stor alsidighed til en bred vifte af anvendelser
  • Moderat kemisk resistens
Ordreinfo
Leveres i 16 tommer. (41 cm) længder
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,081 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 2.06 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Samlet længde (engelsk) 16 tommer
Samlet længde (metrisk) 41 cm
Til brug med Peristaltisk og ICP pumpe og manifold
Til brug med (applikation) Peristaltisk og ICP pumpe og manifold
Min. Driftstemperatur (engelsk) -58 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Sterilitet Steril
Slangestørrelse 2,06 mm
Gaspermeabilitet Meget lav gaspermeabilitet
Farve Lilla/lilla
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 165 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Slanger til pumper