Få mere at vide
Cytiva Rør P61
Artikelnummer. 11330252 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
2000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11330252 2000 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11330252 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 18112095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00 DKK
    520.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 50.00 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Tekniske data
Længde (metrisk) 2000 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 4.23 mm