Få mere at vide
Fisherbrand™ Lavt giftige PVC-rør
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
5 mm
Pakningsstørrelse:
10m
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Lavt giftig |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 5 mm |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Tykkelse (metrisk) | 1.5 mm |
| Farve | Farveløs |