Få mere at vide
Sartorius Slange til MD8 Airscan™ Luftprøveudtager
Artikelnummer. p-4240976 Shop alle Sartorius produkter
Samlet længde (metrisk):
1 m
2 m
5 m
Materiale:
Polypropylen, PVC
Silikone
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15992570
Brand: Sartorius 17088
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Slange til at udvide rækkevidden af MD8 Airscan™ Luftprøveudtager.
  • Fleksibel PVC-slange (2 m eller 5 m) med forstærkede ender til standardapplikationer
  • Silikoneslange til aseptiske applikationer, hvor MD8 anvendes i sterile rum, operationsstuer, isolatorer, blow-fill-seal maskiner mv.
  • Derudover tillader en anden slange, der er fastgjort til luftudløbsforbindelsen (udstødning), at spildluft kan ledes ud i et andet rum
PVC rør
  • Fås i 2 m og 5 m længder
  • Fleksibel PVC-slange med forstærkede ender
  • 25 x 3 mm
Silikone slange
  • 1 m længde (bestil efter én meter enheder, se bestillingsoplysninger nedenfor)
  • Steriliserbar
  • 25 x 3 mm
Ordreinfo
Silikoneslange bestilles i 1 meters længder (f.eks. mængde på 2 = 2 meter, mængde på 3 = 3 meter osv.).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen, PVC
Diameter (engelsk) Ydre 0,984 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 25 mm
Samlet længde (engelsk) 196,85 tommer.
Samlet længde (metrisk) 5 m
Tykkelse (engelsk) 0,118 tommer.
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Til brug med MD8 Airscan Luftprøveudtager
Emballagemængde 1 Pk.
Sterilitet Ikke steril
Farve Grå
Produkttype Slanger