Få mere at vide
Sartorius Slange til MD8 Airscan™ Luftprøveudtager
Shop alle Sartorius produkter
Samlet længde (metrisk):
1 m
2 m
5 m
Materiale:
Polypropylen, PVC
Silikone
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fleksibel PVC-slange (2 m eller 5 m) med forstærkede ender til standardapplikationer
- Silikoneslange til aseptiske applikationer, hvor MD8 anvendes i sterile rum, operationsstuer, isolatorer, blow-fill-seal maskiner mv.
- Derudover tillader en anden slange, der er fastgjort til luftudløbsforbindelsen (udstødning), at spildluft kan ledes ud i et andet rum
- Fås i 2 m og 5 m længder
- Fleksibel PVC-slange med forstærkede ender
- 25 x 3 mm
- 1 m længde (bestil efter én meter enheder, se bestillingsoplysninger nedenfor)
- Steriliserbar
- 25 x 3 mm
Ordreinfo
Silikoneslange bestilles i 1 meters længder (f.eks. mængde på 2 = 2 meter, mængde på 3 = 3 meter osv.).
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,984 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 25 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 39,37 tommer. |
| Samlet længde (metrisk) | 1 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,118 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 3 mm |
| Til brug med | MD8 Airscan Luftprøveudtager |
| Emballagemængde | 1 Pk. |
| Vis mere |