Få mere at vide
Slangeholder
Artikelnummer. 10527551 Shop alle SP Scienceware produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Artikelnummer. Materiale
10527551 Polypropylen
1 options
Artikelnummer. 10527551 Leverandør Bel-Art - SP Scienceware Leverandørnr. F182350000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylenclips fanger og holder fleksible slanger på plads i bægerglas eller andre åbne beholdere.
  • Passer tæt over bægerets kant
  • Lang arm måler 2 tommer. (51 mm) med hul til at acceptere rør op til 0,375 tommer. (9,5 mm) OD
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Produkttype Slangeholder