Få mere at vide
Gilson™ PVC slange til HF2 pumpehoved
Shop alle Gilson produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
6 mm
8 mm
Flowhastighed:
128 ml/min.
218 ml/min.
340 ml/min.
Pakningsstørrelse:
3m
Beskrivelse
Som en del af vores MINIPULS™ 3 og Evolution linjer af peristaltiske pumper, Gilson tilbyder en række forskellige slanger af forskellige materialer, indvendige diameterstørrelser og længder.
Valg af materialer
- Silikone (Versilic™ ) slangen —er biologisk neutral og hæmmer ikke cellekultur, mens den opfylder kravene i den europæiske farmakopé, USP Klasse VI biologiske test, og ISO 10993 biokompatibilitet.
- ISOVERSINIC™ slanger —viser fremragende modstandsdygtighed over for stærke syrer, oxidationsmidler og aromatiske og klorerede opløsningsmidler.
- PharMed™ slanger —opfylder kravene i den europæiske farmakopé, USP Klasse VI biologiske test, og ISO 10993 biokompatibilitet.
- PVC (Tygon™ ) rør —håndterer stort set alle uorganiske kemikalier, der findes i laboratoriet og kan bruges i ætsende miljøer.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6 mm |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Samlet længde (metrisk) | 300 cm |
| Til brug med | HF2 Højt flow pumpehoved |
| Sterilitet | Steril |
| Flowhastighed | 218 ml/min. |
| Gaspermeabilitet | Low (Lav) |
| Produkttype | Peristaltisk pumpeslange |