Description
Brug denne slange til celle- og vævskulturarbejde og farmaceutiske applikationer. PharMed™ BPT L/S™ Præcisionspumpeslanger modstår syrer, alkalier, oxidationsmidler og animalske og vegetabilske olier. Rør er varmeforseglelige, limbare og formbare. Også god til lysfølsomme prøver.
Masterflex™ L/S™ pumpeslanger er fremstillet med ekstremt tætte tolerancer, der matcher vores L/S™ pumpehoveder, der sikrer nøjagtigt, repeterbart flow og lang slangelevetid. Vores pumpeslange er fabrikstestet og optisk inspiceret for at give den bedste ydeevne fra din peristaltiske pumpe.
- Anvendelser: Celle- og vævskulturarbejde og farmaceutiske anvendelser. Også god til lysfølsomme prøver.
- Karakteristika: Ikke-toksisk; ikke-hæmolytisk; ekstremt lav permeabilitet; modstår syrer, alkalier, oxidationsmidler og animalske og vegetabilske olier; varmeforsegles, limbar og formbar. Uigennemsigtig beige.
- Certificeringer: FDA-kompatibel og opfylder USP Klasse VI og EP krav. Rør er fremstillet iht GMP .
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 1/8 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3.1 mm |
| Materiale | PharMed BPT |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,62 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 16 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 25 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 760 cm |
| Til brug med (applikation) | Til celle- og vævskulturarbejde og farmaceutiske anvendelser, også god til lysfølsomme prøver |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -51 °C |
| Show More |