Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Præcisionsrør, PharMed™ BPT
Artikelnummer. 11862603
Slangestørrelse:
13
14
16
17
18
25
Diameter (engelsk) Indre:
1/16 tommer.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/8 tommer
Materiale:
PharMed BPT
Pakningsstørrelse:
7.5m
Hver
Artikelnummer. 11862603
Brand: Masterflex™ 0650814
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til celle- og vævskulturarbejde og farmaceutiske applikationer. Masterflex™ L/S™ Præcisionsrør, PharMed™ BPT modstår syrer, alkalier, oxidationsmidler og animalske og vegetabilske olier. Rør er varmeforseglelige, limbare og formbare. God til lysfølsomme prøver.
Brug denne slange til celle- og vævskulturarbejde og farmaceutiske applikationer. PharMed™ BPT L/S™ Præcisionspumpeslanger modstår syrer, alkalier, oxidationsmidler og animalske og vegetabilske olier. Rør er varmeforseglelige, limbare og formbare. Også god til lysfølsomme prøver.
Masterflex™ L/S™ pumpeslanger er fremstillet med ekstremt tætte tolerancer, der matcher vores L/S™ pumpehoveder, der sikrer nøjagtigt, repeterbart flow og lang slangelevetid. Vores pumpeslange er fabrikstestet og optisk inspiceret for at give den bedste ydeevne fra din peristaltiske pumpe.
  • Anvendelser: Celle- og vævskulturarbejde og farmaceutiske anvendelser. Også god til lysfølsomme prøver.
  • Karakteristika: Ikke-toksisk; ikke-hæmolytisk; ekstremt lav permeabilitet; modstår syrer, alkalier, oxidationsmidler og animalske og vegetabilske olier; varmeforsegles, limbar og formbar. Uigennemsigtig beige.
  • Certificeringer: FDA-kompatibel og opfylder USP Klasse VI og EP krav. Rør er fremstillet iht GMP .
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 1/16 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6 mm
Materiale PharMed BPT
Diameter (engelsk) Ydre 0,19 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 4.8 mm
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Samlet længde (metrisk) 760 cm
Til brug med (applikation) Til celle- og vævskulturarbejde og farmaceutiske anvendelser, også god til lysfølsomme prøver
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Emballagemængde 1 hver
Slangestørrelse 14
Flowhastighed 0,21 til 130 ml/min.
Slange Barb 1/16 tommer.
Farve Uigennemsigtig beige
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm Hg
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 132 °C
Produkttype Slanger til pumper