Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Præcisionsrør, PharMed™ BPT
Artikelnummer. 11852603
Slangestørrelse:
13
14
16
17
18
25
Diameter (engelsk) Indre:
1/16 tommer.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/8 tommer
Materiale:
PharMed BPT
Pakningsstørrelse:
7.5m
Hver
Artikelnummer. 11852603
Brand: Masterflex™ 0650813
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til celle- og vævskulturarbejde og farmaceutiske applikationer. Masterflex™ L/S™ Præcisionsrør, PharMed™ BPT modstår syrer, alkalier, oxidationsmidler og animalske og vegetabilske olier. Rør er varmeforseglelige, limbare og formbare. God til lysfølsomme prøver.
Brug denne slange til celle- og vævskulturarbejde og farmaceutiske applikationer. PharMed™ BPT L/S™ Præcisionspumpeslanger modstår syrer, alkalier, oxidationsmidler og animalske og vegetabilske olier. Rør er varmeforseglelige, limbare og formbare. Også god til lysfølsomme prøver.
Masterflex™ L/S™ pumpeslanger er fremstillet med ekstremt tætte tolerancer, der matcher vores L/S™ pumpehoveder, der sikrer nøjagtigt, repeterbart flow og lang slangelevetid. Vores pumpeslange er fabrikstestet og optisk inspiceret for at give den bedste ydeevne fra din peristaltiske pumpe.
  • Anvendelser: Celle- og vævskulturarbejde og farmaceutiske anvendelser. Også god til lysfølsomme prøver.
  • Karakteristika: Ikke-toksisk; ikke-hæmolytisk; ekstremt lav permeabilitet; modstår syrer, alkalier, oxidationsmidler og animalske og vegetabilske olier; varmeforsegles, limbar og formbar. Uigennemsigtig beige.
  • Certificeringer: FDA-kompatibel og opfylder USP Klasse VI og EP krav. Rør er fremstillet iht GMP .
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Klasse VI; European Pharmacopoeia (EP 3.2.9); FDA 21 CFR 177.2600; REACH, RoHS-kompatibel
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 1/16 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.8 mm
Materiale PharMed BPT
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Samlet længde (metrisk) 760 cm
Til brug med (applikation) Til celle- og vævskulturarbejde og farmaceutiske anvendelser, også god til lysfølsomme prøver
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Emballagemængde 1 hver
Slangestørrelse 13
Flowhastighed 0,06 til 36 ml/min.
Slange Barb 1/16 tommer.
Højde (metrisk) 8.8 m
Farve Uigennemsigtig beige
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm Hg
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Slanger til pumper