Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Rørforbindelser, Y-form
Artikelnummer. 10160451
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
8 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig
10160451 8 mm
1 options
Artikelnummer. 10160451 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 01600708
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Rørforbindelser
  • Y-form
  • Med tre glas oliven
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm