missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BOLA Tubing Connectors Cross

Artikelnummer. 10135111
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (metrisk) Udvendig:
6 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig
10135111 6 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10135111 Leverandør BOLA Leverandørnr. D57308
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tubing Connectors Cross PTFE

  • Cross-shaped fitting made of PTFE with four connectors for elastic tubing (e.g. Viton™, Tygon™, silicone).
  • Universal chemical resistance
  • The product is only exposed to PTFE.

Tekniske data

Certificeringer/compliance FDA
Autoklaverbar Autoclavable
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Samlet længde (metrisk) 28.5 mm
Farve White
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.