Få mere at vide
Cytiva Slangeforbindelse til brug med peristaltisk pumpe P-1
Shop alle Cytiva produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
Instruktioner for tilslutning af kapillarrør:
- Skær slangen rent ved 45° vinkel
- Fjern skruemøtrikken og sæt den over slangen
- Fjern tætningsproppen
- Skub slangen gennem tætningsproppen, indtil den rager ca. 1 cm ud
- Sæt slangen i nippelen: skub tætningsproppen langs slangen og ind i nippelen
- Stram stikket med fingeren
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rørforbindelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.8 mm |
| Forbindelser | Barb-trin |
| Materiale | Polypropylen, POM fluorgummi |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1,5 mm |
| Til brug med (udstyr) | Peristaltisk pumpe P-1 |