Få mere at vide
Lauda™ Rørforbindelse til LAUDA termostater og kølere
Artikelnummer. 12062412
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. 12062412
Brand: Lauda™ EOA 032
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ordreinfo
dimFitsTubing
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Til 8 til 11 til 4 til 7 mm polymerrør
Type Rørforbindelse
Mængde 1 stk.
Temperatur (metrisk) Maksimum 100 °C