missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Gilson™ Tubing for Bottle-Hand Operator

Artikelnummer. 15675549 Shop alle Gilson produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Samlet længde (metrisk):
1800 mm

Artikelnummer. 15675549

Brand: Gilson™ F1077413

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

This tubing is an accessory for the Gilson™ Safe Aspiration Station and connects the hand operator to the vacuum bottle.

  • Provided in lengths of 1800mm
  • For use with Safe Aspiration Stations
  • Supplied individually
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Oversigt For use with Safe Aspiration Stations
Samlet længde (metrisk) 1800 mm
Emballagemængde 1
Slangestørrelse 1800mm
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.