Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Slangeadapter
Artikelnummer. 10371242 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
1, 3 og 6 mL polypropylensøjle, påføring af store prøvevolumener
15, 45 og 70 mL polypropylensøjler, påføring af store prøvevolumener
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10371242 1, 3 og 6 mL polypropylensøjle, påføring af store prøvevolumener Pakke med 4
10448981 15, 45 og 70 mL polypropylensøjler, påføring af store prøvevolumener Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10371242 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 730243
På lager
Adapter til SPE-rør og vakuummanifold
CHROMABOND™ vakuummanifold til samtidig klargøring af op til 12 prøver. Manifolden består af et rektangulært glasskab med en vakuummåler og et polypropylenlåg, der kan holde søjlerne eller patronerne. De udskiftelige ventiler på låget muliggør individuel vakuumstyring for hver fastfase ekstraktionskolonne, hvis det er nødvendigt. Kabinettet er udstyret med et variabelt stativ med udskiftelige skillevægge, der accepterer en bred vifte af beholdere som reagensglas, målekolber, scintillationshætteglas, autosampler hætteglas, plastik hætteglas og mange flere. Vakuumet i kammeret kan justeres med kontrolventilen og aflæses fra måleren.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 1, 3 og 6 mL polypropylensøjle, påføring af store prøvevolumener
Type Slangeadapter
Mængde 4 Pakke