Få mere at vide
BOLA Slanger
Artikelnummer. 10539042
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
2 mm
3,175 mm
3,6 mm
6,35 mm
6,5 mm
6,8 mm
8 mm
9,5 mm
9,52 mm
12 mm
13 mm
14 mm
20 mm
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig
10539042 9,52 mm
15283179 3,175 mm
10444291 8 mm
10074890 13 mm
10695811 20 mm
15649526 2 mm
10024940 3,6 mm
10666181 6,35 mm
10013421 6,8 mm
10514022 12 mm
10481302 14 mm
10237411 6,5 mm
10136220 9,5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10539042 Leverandør BOLA Leverandørnr. S 181128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    828.62 DKK
    661.17 DKK / 1m
    Spare 167.45 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Tubing, jomfru, mælkehvid
  • Gennemsigtig til mælkehvid udseende.
  • Næsten universel kemisk resistens
  • Fri for udvindelige midler
  • Fysiologisk sikkert
  • Ikke-adhæbende overflade
  • Meget gode glideegenskaber
  • Meget gode dielektriske egenskaber
  • Flammehæmmende i henhold til UL94V0
  • Iltværdi over 95
  • Modstandsdygtig over for bestråling og vejr
  • Kan steriliseres i ETO og i autoklaver
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 9,52 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) '-200 °C
Sterilitet Ikke steril
Farve Klarhed
Fleksibilitet Stiv
Maksimalt tryk 47