Få mere at vide
Palintest™ Rørtest COD-reagensrør med kviksølv
Artikelnummer. 11928937
Skift visning
Rækkevidde:
0 til 2000mg/L
0 til 400 mg/L
Pakningsstørrelse:
0.72 L
Pakke med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rækkevidde Pakningsstørrelse
11928937 0 til 2000mg/L Pakke med 24
11908937 0 til 400 mg/L 0.72 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11928937 Leverandør Palintest™ Leverandørnr. PL465
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    745.00 DKK
    491.35 DKK / Pakke med 24
    Spare 253.65 DKK
    34% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Praktisk og bekvem metode til at teste Chemical Oxygen Demand (COD) ved hjælp af Palintest™ COD Tubetests system.
  • De Palintest™ COD Tubetests system tilbyder en metode, som er både praktisk og bekvem
  • Reagenserne leveres færdigblandet og med et minimum af potentielt farlige kemikalier
  • Testen udføres ganske enkelt ved at tilføje prøven til røret, lukke hætten og derefter fordøje i to timer ved 150 °C
  • Rørene afkøles derefter, og testfarven måles ved hjælp af en Palintest™ fotometer
Tekniske data
Til brug med (applikation) Høje kloridprøver såsom kemisk iltbehov (COD)
Til brug med (udstyr) Fotometer eller UV-Vis spektrofotometer
Inkluderer Kemisk iltbehov (COD)
Antal prøver 25
Rækkevidde 0 til 2000mg/L
Type COD reagensrør
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • COD 2000/2M Solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H301+H311-Giftig ved indtagelse eller hudkontakt
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P361+P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, mercuric sulphate, silver sulphate, potassium dichromate