Få mere at vide
Palintest™ Rørtest COD-reagensrør med kviksølv
Beskrivelse
- De Palintest™ COD Tubetests system tilbyder en metode, som er både praktisk og bekvem
- Reagenserne leveres færdigblandet og med et minimum af potentielt farlige kemikalier
- Testen udføres ganske enkelt ved at tilføje prøven til røret, lukke hætten og derefter fordøje i to timer ved 150 °C
- Rørene afkøles derefter, og testfarven måles ved hjælp af en Palintest™ fotometer
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Moderat kloridprøver såsom kemisk iltbehov (COD) |
| Til brug med (udstyr) | Fotometer eller UV-Vis spektrofotometer |
| Inkluderer | Kemisk iltbehov (COD) |
| Antal prøver | 25 |
| Rækkevidde | 0 til 400 mg/L |
| Type | COD reagensrør |