Få mere at vide
Palintest™ Rørtest COD-reagensrør med kviksølv til moderat kloridprøve
Artikelnummer. 11956473
Skift visning
Rækkevidde:
0 til 150 mg/L
0 til 20000mg/L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rækkevidde Pakningsstørrelse
11956473 0 til 20000mg/L Pakke med 24
11938927 0 til 150 mg/L Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11956473 Leverandør Palintest™ Leverandørnr. PL466
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    786.45 DKK
    715.83 DKK / Pakke med 24
    Spare 70.62 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Ideel til brug i standardprocedurer, der kræver undertrykkelse af interferens på grund af moderate niveauer af klorid.
  • Den kviksølvfri formulering anbefales til generel brug
  • Kviksølvsulfatformuleringen (M) leveres til brug i standardprocedurer, som kræver undertrykkelse af interferens på grund af moderate niveauer af klorid
  • Formuleringen med højt kloridindhold (2M) giver meget højere niveauer af kloridundertrykkelse og er velegnet til at arbejde med prøver med meget høje kloridniveauer
  • Den nye M/C-formulering med kviksølvsulfat er specifikt til brug i non-Palintest™ instrumenter
Tekniske data
Til brug med (applikation) Moderat kloridprøver såsom kemisk iltbehov (COD)
Til brug med (udstyr) Fotometer eller UV-Vis spektrofotometer
Inkluderer Kemisk iltbehov (COD)
Antal prøver 25
Rækkevidde 0 til 20000mg/L
Type COD reagensrør
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • COD 20000/M Solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.