Få mere at vide
Palintest™ Rørtest COD-reagensrør med kviksølv til moderat kloridprøve
Beskrivelse
- Den kviksølvfri formulering anbefales til generel brug
- Kviksølvsulfatformuleringen (M) leveres til brug i standardprocedurer, som kræver undertrykkelse af interferens på grund af moderate niveauer af klorid
- Formuleringen med højt kloridindhold (2M) giver meget højere niveauer af kloridundertrykkelse og er velegnet til at arbejde med prøver med meget høje kloridniveauer
- Den nye M/C-formulering med kviksølvsulfat er specifikt til brug i non-Palintest™ instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Moderat kloridprøver såsom kemisk iltbehov (COD) |
| Til brug med (udstyr) | Fotometer eller UV-Vis spektrofotometer |
| Inkluderer | Kemisk iltbehov (COD) |
| Antal prøver | 25 |
| Rækkevidde | 0 til 150 mg/L |
| Type | COD reagensrør |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- COD 150/M
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P361+P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P391-Udslip opsamles.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, mercuric sulphate, silver sulphate, potassium dichromate