Få mere at vide
Palintest™ Rørtest COD-reagensrør med kviksølv til prøve med højt kloridindhold
Artikelnummer. 11938937
Skift visning
Rækkevidde:
0 til 150 mg/L
0 til 20000mg/L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rækkevidde Pakningsstørrelse
11938937 0 til 20000mg/L Pakke med 24
11918937 0 til 150 mg/L Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11938937 Leverandør Palintest™ Leverandørnr. PL467
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    836.03 DKK
    532.65 DKK / Pakke med 24
    Spare 303.38 DKK
    36% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Velegnet til at arbejde med prøver med meget høje kloridniveauer, denne højkloridformulering (2M), er ideel til arbejde i laboratorie- og andre typer videnskabelige miljøer.
  • Den kviksølvfri formulering anbefales til generel brug
  • Kviksølvsulfatformuleringen (M) leveres til brug i standardprocedurer, som kræver undertrykkelse af interferens på grund af moderate niveauer af klorid
  • Formuleringen med højt kloridindhold (2M) giver meget højere niveauer af kloridundertrykkelse og er velegnet til at arbejde med prøver med meget høje kloridniveauer
  • Den nye M/C-formulering med kviksølvsulfat er specifikt til brug i non-Palintest™ instrumenter
Specifications
Til brug med (applikation) Høje kloridprøver såsom kemisk iltbehov (COD)
Til brug med (udstyr) Fotometer eller UV-Vis spektrofotometer
Inkluderer Kemisk iltbehov (COD)
Antal prøver 25
Rækkevidde 0 til 20000mg/L
Type COD reagensrør