Få mere at vide
Palintest™ Rørtest COD-reagensrør med kviksølv til prøve med højt kloridindhold
Artikelnummer. 11918937
Skift visning
Rækkevidde:
0 til 150 mg/L
0 til 20000mg/L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rækkevidde Pakningsstørrelse
11918937 0 til 150 mg/L Pakke med 24
11938937 0 til 20000mg/L Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11918937 Leverandør Palintest™ Leverandørnr. PL461
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    795.00 DKK
    535.56 DKK / Pakke med 24
    Spare 259.44 DKK
    32% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Velegnet til at arbejde med prøver med meget høje kloridniveauer, denne højkloridformulering (2M), er ideel til arbejde i laboratorie- og andre typer videnskabelige miljøer.
  • Den kviksølvfri formulering anbefales til generel brug
  • Kviksølvsulfatformuleringen (M) leveres til brug i standardprocedurer, som kræver undertrykkelse af interferens på grund af moderate niveauer af klorid
  • Formuleringen med højt kloridindhold (2M) giver meget højere niveauer af kloridundertrykkelse og er velegnet til at arbejde med prøver med meget høje kloridniveauer
  • Den nye M/C-formulering med kviksølvsulfat er specifikt til brug i non-Palintest™ instrumenter
Tekniske data
Til brug med (applikation) Høje kloridprøver såsom kemisk iltbehov (COD)
Til brug med (udstyr) Fotometer eller UV-Vis spektrofotometer
Inkluderer Kemisk iltbehov (COD)
Antal prøver 25
Rækkevidde 0 til 150 mg/L
Type COD reagensrør