Få mere at vide
TPP™ TubeSpin™ Bioreactor Rør stativer
Artikelnummer. 11341794
Skift visning
Stillinger:
10 og 18
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stillinger Pakningsstørrelse
11341794 10 og 18 Hver
1 options
Artikelnummer. 11341794 Leverandør TPP™ Leverandørnr. 99017
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen for styrke og holdbarhed. TPP™ TubeSpin™ Bioreactor Rørstativer er designet til 15/50 ml TPP™ TubeSpin™ Bioreactor rør.
  • Alfanumerisk kodning
  • Kan skilles ad og opbevares for at spare plads
  • Passer til lignende designet reagensglas (15 og 50 ml)
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Rørstativ
Autoklaverbar Autoklaverbar
Holder Rør (15 og 50 ml)
Materiale Polypropylen
Stillinger 10 og 18
Temperaturområde (metrisk). -190 °C til +121 °C
Dimensioner (L x B x H) 209 x 98 x62mm
Diameter (metrisk) åbning 17,1 mm og 30 mm