Få mere at vide
TPP Techno Plastic Products AG TubeSpin™ Bioreactor
Artikelnummer. 17251766
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
600 ml
Produkttype:
Filterskruelåg
Konisk, filterskruelåg
Rund, filterskruelåg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 180
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Produkttype Pakningsstørrelse
17251766 600 ml Konisk, filterskruelåg -
17205426 50 ml Rund, filterskruelåg Pakke med 180
15385977 15 ml Filterskruelåg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17251766 Leverandør TPP Techno Plastic Products AG Leverandørnr. 80600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1255.00 DKK
    879.13 DKK / Pakke med 1000
    Spare 375.87 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
TubeSpin™ Bioreactor suspensionsceller
  • TPP TubeSpin™ Bioreaktorer har bevist deres fordele i storskala screening og optimering af procesudvikling af suspensionscellesystemer.
  • De vigtige parametre for produktionsopskaleringen kan evalueres med små mængder, der maksimerer antallet af parallelle eksperimenter på samme tid. Dette sænker omkostningerne og øger effektiviteten af processen
  • TubeSpin™ Bioreactor 15: arbejdsvolumen 1 - 15 ml, konisk eller rund bund, filterhætte
  • TubeSpin™ Bioreactor 50: arbejdsvolumen 1 - 35 ml, konisk eller rund bund, filterhætte
  • TubeSpin™ Bioreactor 450: arbejdsvolumen op til ca. 300 ml, konisk bund, filterhætte, ekstra udskiftningshætte tilgængelig: solid #87355, filter #87356
  • TubeSpin™ Bioreactor 600: arbejdsvolumen op til ca. 400 ml, konisk bund, filterhætte, ekstra udskiftningshætte tilgængelig: solid #87355, filter #87356
  • Filterhætte med dels 5 forskellige åbninger (A, B, C, D, E) eller 10 lige store åbninger
  • Monter standard centrifugeapparat
  • Matchende adapterplader til shakere til dyrkning af suspensionsceller fås
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 600 ml
Materiale Polypropylen
Engangs Engangsbrug
Produkttype Konisk, filterskruelåg