Få mere at vide
Brand™ Rackpakkede rør
Artikelnummer. p-8011233 Shop alle Brand produkter
Emballage:
12 strimler/8 rør x 10 enheder
8 båndrør, 120/Pk.
96 individuelle rør x 10 enheder
960/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 960
Artikelnummer. 10039960
Brand: Brand™ 781525
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kompatibel med standard mikroplader og velegnet til arbejde med flerkanalspipetter. BRAND™ Rackpakkede rør er ideelle til biologiske tests, såsom PCR* , celleoptagelsesundersøgelser, RIA og EIA .
  • Polypropylenrør og stativ kan autoklaveres ved °121 C i 20 minutter (undtagen polyethylenhætter)
  • Kompatibel med standard mikroplader og velegnet til arbejde med flerkanalspipetter
  • Størrelse på rør: ydre diameter 8,8 mm, højde 45 mm Ideel til biologiske tests, såsom PCR* , celleoptagelsesundersøgelser, RIA og EIA .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Polyethylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1.2 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Ideel til biologiske tests, såsom PCR, celleoptagelsesundersøgelser, RIA og EIA .
Højde (metrisk) 45mm
nr. pr. pakke 120/Pk.
Emballage 8 båndrør, 120/Pk.
Temperaturområde (metrisk) 121 °C
Sterilitet Ikke steril
Diameter (metrisk) 8.8 mm