Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rør, strimler af 8, Sustain™ Serie
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200075843 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
120 strimler
250 strimler
Artikelnummer. 30179680
Brand: Thermo Scientific™ AB0452SS
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific Rør, strimler af 8, Sustain Series, er designet til PCR- og qPCR-applikationer og er kompatible med 0,2 ml termiske cyklerblokke.
Thermo Scientific Rør, strimler af 8, Sustain Series, er designet til PCR- og qPCR-applikationer og er kompatible med 0,2 ml termiske cyklerblokke. Mens disse rør sælges uden hætter, flere Thermo Scientific hættemuligheder er tilgængelige, inklusive en ultraklar hætte, der er ideel til brug i qPCR-analyser.
Egenskaber og fordele
  • Velegnet til 0,2 ml termiske cyklerblokke
  • 0,25 mL maksimal rørkapacitet, når der er hætte
  • Kan forsegles med flade, hvælvede og ultraklare hættestrimler
  • Certificeret DNase-, RNase-, human DNA- og PCR-hæmmerfri
Et gennembrud inden for bæredygtig PCR-teknologi
Thermo Scientific Sustain Series PCR-plast betyder et gennembrud i vores PCR og kvantitative PCR (qPCR) produktudbud, der rækker ud over at levere nøjagtige og reproducerbare PCR-data. De repræsenterer vores forpligtelse til at integrere mere bæredygtig praksis i vores fremstillingsprocesser uden at gå på kompromis med produktkvalitet eller ydeevne. Vores Sustain Series PCR-plast er fremstillet under ISO 9001 retningslinjer inden for et klasse 100.000 renrum fra en biobaseret medicinsk kvalitet virgin polypropylen, der er kemisk og molekylært identisk med vores eksisterende Thermo Scientific PCR plast. Disse produkter understøttes af certificering fra det globalt anerkendte International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) system. Denne grønnere tilgang svarer til 1,96X lavere CO 2 -ækvivalentemissioner pr. kg biobaseret polypropylenharpiks sammenlignet med traditionel fossilt brændstofbaseret polypropylenharpiks.
Yderligere produktdetaljer
  • Ensartede, ultratynde vægge muliggør maksimal og ensartet varmeoverførsel for lige høj ydeevne af hver prøve
  • Hver brønd bliver visuelt inspiceret og elektrostatisk testet for defekter og forurenende stoffer, og hvert parti køres gennem en PCR-cyklustest for at evaluere tætning
  • Fremstillet af anden generations biocirkulære råmaterialer, der er kemisk og molekylært identiske med vores eksisterende Thermo Scientific PCR plast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNase-, RNase-, Human DNA- og PCR-hæmmerfri
Farve Neutral
Mængde 120 strimler
Materiale Polypropylen
Lukketype Ikke inkluderet
Autoklaverbar Autoklaverbar
Grønne funktioner Mindre affald, vedvarende materiale
Til laboratoriebrug