Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rør, strimler af 8, røde
Artikelnummer. 10215563
Mængde:
250 strimler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 10215563
Brand: Thermo Scientific™ AB0264R
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til PCR- og qPCR-applikationer
  • Kompatibel med 0,2 ml termiske cyklerblokke
  • Sælges uden hætter
  • Kompatibel med 0,2 ml termiske cyklerblokke
  • 8 rørstrimler
  • Farvede rør er ideelle til at holde styr på prøver
  • Forsegles ved hjælp af flade og hvælvede hættestrimler. Ultra-clear cap-muligheder tilgængelige til brug i qPCR-assays
  • Applikationer PCR, qPCR/Real-Time PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Farve Rød
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Volumen (metrisk) 0.25 mL
Mængde 250 strimler
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Reaktionshastighed Standard
Lukketype Ikke inkluderet
Format 250 båndrør
Produkttype 8-stavs rør