Få mere at vide
Labconco™ Rør med stilke til RapidVap™ N2 fordampningssystemer
Shop alle Labconco Corporation produkter
Volumen (metrisk):
0.5 mL
1.5 mL
2.0 mL
170 mL
Mængde:
8/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
Beskrivelse
Borosilikatglasrør til brug med Labconco RapidVap N2 fordampningssystemer.
Borosilikatglasrør til brug med RapidVap Kun N2 fordampningssystemer. De slebne glasrør giver bedre pasform og varmeoverførsel for hurtigere fordampningshastigheder. Stænglerne er designet til brug med Cool-Zone tidsbestemte slutpunktsbestemmelser. For at minimere fordampningstiden skal røret med den korrekte endepunktsstamme bruges. For eksempel, hvis et slutpunkt på 1,5 ml ønskes, vil valg af Tube 7913500 med et maksimalt 3,0 ml slutpunktsvolumen resultere i en unødvendig lang periode, der kræves for at fordampe de sidste 1,5 milliliter i stilken. Fladbundede rør er til brug i applikationer, når prøver tages til tørhed. Hvert gradueret 600 ml rør har en prøvekapacitet på op til 450 ml ved vortexing. Hvert gradueret 170 ml rør har en prøvekapacitet på op til 125 ml ved vortexing.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas |
| Type | Fordamperrør |
| Til brug med (udstyr) | RapidVap™ N2-fordampningssystem |
| Mængde | 8/Pk. |
| Volumen (engelsk) prøve | 15 oz. |
| Volumen (metrisk) | 0.5 mL |
| Volumen (metrisk) prøve | 450 mL |
| Vægt (engelsk) | 4 lb. |
| Vægt (metrisk) | 1.8 kg |