Beskrivelse
- Kompatibel med alle standard rørluminometre.
- Lavet af polystyren.
- Lav luminescens baggrund.
- Fås i forskellige volumener: 5 ml (standard, 12 x 75 mm) (3000 stykker/kasse), 3 ml (12 mm x 47 mm) (1000 stykker pr. kasse) og 3,5 ml (12 mm x 55 mm) (2000 stykker pr. kasse).
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rør |
| Volumen (metrisk) dispensering | 5 mL |
| Farve | Klarhed |
| Til brug med (udstyr) | Sirius 2 LB 9526 Rørluminometer |
| Højde (metrisk) | 75 mm |
| Bredde (metrisk) | 12 mm |