Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rør og flade hætter, strimler af 8, Sustain™ Serie
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Rør og flade kondensatorer, strimler af 8, Sustain Series, er designet til PCR-applikationer og er velegnede til 0,2-ml termiske cyklerblokke og 96-brønds V-bund termiske cyklere. 8-strip rørene kan opdeles i individuelle rør.
Funktioner og fordele
- Egnet til 0,2 ml termiske cyklerblokke
- 0,25 ml maksimal rørkapacitet, når den er lukket
- Certificeret DNase-, RNase-, human DNA- og PCR-hæmmerfri
Et gennembrud inden for bæredygtig PCR-teknologi
Thermo Scientific™ Sustain Series PCR-plast markerer et gennembrud i vores PCR- og kvantitative PCR (qPCR) produktudbud, som rækker ud over at levere nøjagtige og reproducerbare PCR-data. De repræsenterer vores engagement i at integrere mere bæredygtige praksisser i vores produktionsprocesser uden at gå på kompromis med produktkvalitet eller ydeevne. Vores Sustain Series PCR-plast fremstilles under ISO 9001-retningslinjer i et klasse 100.000 renrum fra et biobaseret medicinsk kvalitets jomfrueligt polypropylen, der er kemisk og molekylært identisk med vores eksisterende Thermo Scientific™ PCR-plast. Disse produkter understøttes af certificering fra det globalt anerkendte International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) system. Denne grønnere tilgang svarer til 1,96 gange lavere CO2-ækvivalente emissioner pr. kg biobaseret polypropylenharpiks sammenlignet med traditionel fossil brændstofbaseret polypropylenharpiks.
Yderligere produktoplysninger
- Ensartede, ultratynde vægge muliggør maksimal og ensartet varmeoverførsel for lige høj ydeevne af hver prøve
- Hver brønd bliver visuelt inspiceret og elektrostatisk testet for fejl og forurenende stoffer, og hver batch gennemgås en PCR-cyklustest for at evaluere forseglingen
- Fremstillet af anden generations biocirkulære råmaterialer, der er kemisk og molekylært identiske med vores eksisterende Thermo Scientific™ PCR-plast
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Certificeret DNase-, RNase-, Human DNA- og PCR-hæmmerfri |
| Farve | Neutral |
| Mængde | 250 strimler |
| Materiale | Polypropylen |
| Lukketype | 8-stavs flad hætte |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Grønne funktioner | ISCC PLUS |