Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rør og kuplede hætter, strimler af 8
Artikelnummer. 10475353
Farve:
Neutral
Produkttype:
8-stavs rør
Mængde:
10 pakker med 12 strimler
250 strimler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 10475353
Brand: Thermo Scientific™ AB0451
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimer PCR og qPCR med disse 0,2 mL strimmelrør, fås som 8 rør pr. strimmel i flere farver eller 12 rør pr. strimmel.
0,2 mL Strip Tubes er kompatible med standard 0,2 mL termiske cyklerblokke. De er designet til både PCR- og qPCR-applikationer.
Flere hættemuligheder er tilgængelige, inklusive en ultraklar hætte, der er ideel til brug i qPCR-analyser. Hættene danner en sikker forsegling, men er alligevel nemme at påføre og fjerne. Hætter øger den samlede rørkapacitet til 0,25 ml.
Højdepunkter
  • Kompatibel med 0,2 mL termiske cyklerblokke 8 rør pr. strimmel 0,25 mL maksimal rørkapacitet, når der er hætte
  • Forsegles ved hjælp af flade og hvælvede hættestrimler
  • Ultra-clear cap-muligheder tilgængelige til brug i qPCR-assays
Applikationer
  • PCR
  • qPRC
  • Realtids PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Farve Neutral
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Volumen (metrisk) 0.25 mL
Mængde 10 pakker med 12 strimler
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Materiale Polypropylen
Reaktionshastighed Standard
Lukketype Hvælvet kasket
Antal Wells 96
Format 120 Strips Rør og hætter
Produkttype 8-stavs rør