Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rør og kuplede hætter, strimler af 8
Artikelnummer. 10249393
Skift visning
Farve:
Neutral
Produkttype:
8-stavs rør
Mængde:
10 pakker med 12 strimler
250 strimler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Produkttype Mængde Pakningsstørrelse
10249393 Neutral 8-stavs rør 250 strimler Pakke med 250
10475353 Neutral 8-stavs rør 10 pakker med 12 strimler -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10249393 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0266
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Optimer PCR og qPCR med disse 0,2 mL strimmelrør, fås som 8 rør pr. strimmel i flere farver eller 12 rør pr. strimmel.
0,2 mL Strip Tubes er kompatible med standard 0,2 mL termiske cyklerblokke. De er designet til både PCR- og qPCR-applikationer.
Flere hættemuligheder er tilgængelige, inklusive en ultraklar hætte, der er ideel til brug i qPCR-analyser. Hættene danner en sikker forsegling, men er alligevel nemme at påføre og fjerne. Hætter øger den samlede rørkapacitet til 0,25 ml.
Højdepunkter
  • Kompatibel med 0,2 mL termiske cyklerblokke 8 rør pr. strimmel 0,25 mL maksimal rørkapacitet, når der er hætte
  • Forsegles ved hjælp af flade og hvælvede hættestrimler
  • Ultra-clear cap-muligheder tilgængelige til brug i qPCR-assays
Applikationer
  • PCR
  • qPRC
  • Realtids PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Farve Neutral
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Volumen (metrisk) 0.25 mL
Mængde 250 strimler
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Reaktionshastighed Standard
Lukketype Hvælvet kasket
Antal Wells 96
Format 250 Strip rør og hætter
Produkttype 8-stavs rør