Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rør og kuplede hætter, strimler af 8, Sustain™ Serie
Artikelnummer. 30179691 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
120 strimler
250 strimler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179691 250 strimler
30179703 120 strimler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179691 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0266SS
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Rør og kuppelkapsler, strimler af 8, Sustain Series, er designet til PCR-applikationer og er velegnede til 0,2-ml termiske cyklerblokke og 96-brønds V-bund termiske cyklere.
Thermo Scientific™ Rør og kuppelformet kapsler, strimler af 8, Sustain Series, er designet til PCR-applikationer og er egnede til 0,2-ml termiske cyklerblokke og 96-brønd V-bund termiske cyklere. 8-strip rørene kan opdeles i individuelle rør.
Funktioner og fordele
  • Egnet til 0,2 ml termiske cyklerblokke
  • 0,25 ml maksimal rørkapacitet, når den er lukket
  • Certificeret DNase-, RNase-, human DNA- og PCR-hæmmerfri
Et gennembrud inden for bæredygtig PCR-teknologi
Thermo Scientific™ Sustain Series PCR-plast markerer et gennembrud i vores PCR- og kvantitative PCR (qPCR) produktudbud, som rækker ud over at levere nøjagtige og reproducerbare PCR-data. De repræsenterer vores engagement i at integrere mere bæredygtige praksisser i vores produktionsprocesser uden at gå på kompromis med produktkvalitet eller ydeevne. Vores Sustain Series PCR-plast fremstilles under ISO 9001-retningslinjer i et klasse 100.000 renrum fra et biobaseret medicinsk kvalitets jomfrueligt polypropylen, der er kemisk og molekylært identisk med vores eksisterende Thermo Scientific™ PCR-plast. Disse produkter understøttes af certificering fra det globalt anerkendte International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) system. Denne grønnere tilgang svarer til 1,96 gange lavere CO2-ækvivalente emissioner pr. kg biobaseret polypropylenharpiks sammenlignet med traditionel fossil brændstofbaseret polypropylenharpiks.
Yderligere produktoplysninger
  • Ensartede, ultratynde vægge muliggør maksimal og ensartet varmeoverførsel for lige høj ydeevne af hver prøve
  • Hver brønd bliver visuelt inspiceret og elektrostatisk testet for fejl og forurenende stoffer, og hver batch gennemgås en PCR-cyklustest for at evaluere forseglingen
  • Fremstillet af anden generations biocirkulære råmaterialer, der er kemisk og molekylært identiske med vores eksisterende Thermo Scientific™ PCR-plast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNase-, RNase-, Human DNA- og PCR-hæmmerfri
Farve Neutral
Mængde 250 strimler
Materiale Polypropylen
Lukketype 8-stavs kuppelhætte
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukning inkluderet Ja
Grønne funktioner ISCC PLUS
Til laboratoriebrug