Få mere at vide
Grant Instruments Rør til densitometer
Kapacitet (metrisk):
15 ml
18 ml
Beskrivelse
- Reagensglas i glas
- 100 stk/kasse
- Til brug med DEN-1, DEN-1B og DEN-600
- Fås i 16 mm/15 mL og 18 mm/18 mL
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Sort |
| Lukningsmateriale | Polypropelen |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Form | Cylindrisk |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | DEN-1, DEN-1B, DEN-600 |
| Mængde | 100/Pk. |
| Kantet | Nej |
| Vis mere |