Få mere at vide
Grant Instruments Rør til densitometer
Artikelnummer. 30274381
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
18 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30274381 18 ml
30274336 15 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30274381 Leverandør Grant Instruments Leverandørnr. DEN TUBE 18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    562.00 DKK
    526.65 DKK / Pakke med 100
    Spare 35.35 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Reagensglas i glas. Høj borosilikat, PP-hætte med silikonepude
  • Reagensglas i glas
  • 100 stk/kasse
  • Til brug med DEN-1, DEN-1B og DEN-600
  • Fås i 16 mm/15 mL og 18 mm/18 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Sort
Lukningsmateriale Polypropelen
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 18 ml
Materiale Borosilikatglas
Form Cylindrisk
Engangs Genanvendelig
Til brug med DEN-1, DEN-1B, DEN-600
Mængde 100/Pk.
Kantet Nej
Diameter (metrisk) Indvendig 15.5 mm
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Nej
Højde (metrisk) 100 mm
Diameter (metrisk) 18 mm
Lukketype Skruelåg
Produkttype Genanvendeligt glasrør
Vægtykkelse 0.2 mm
Bund form Rund
Diameter (engelsk) 0,71 tommer.
Diameter (engelsk) Indre 0,69 tommer.
Højde (engelsk) 3,94 tommer