Få mere at vide
Benchmark Scientific TubeRoller Tilting Tube and Bottle Roller
Artikelnummer. 15435433
Skift visning
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
15435433 230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 15435433 Leverandør Benchmark Scientific Leverandørnr. R3005E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6955.00 DKK
    6219.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 735.66 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
TubeRoller giver en grundig, men skånsom blanding af prøver i en række forskellige beholdere, inklusive Vacutainer™-rør, flasker, reagensglas og rulleflasker. Den ene ende af TubeRoller er hævet for at skabe en bølgebevægelse, som giver en mere grundig blanding.
  • Blid rullende bevægelse
  • Glat, 5°hældning
  • Giver homogen blanding
  • Den ene forhøjede ende giver en bølgelignende virkning for grundig blanding
  • Kan bruges med rør og flasker med diametre fra 8 til 200 mm
  • Designet til forskningslaboratorier, kliniske laboratorier og lægepraksis
Tekniske data
Roterende vinkel ±5°
Hastighedsområde 38 rpm
Spænding 230 V
Watt 50 W
Frekvens 50 Hz
Materiale Pulverlakeret aluminium
Højde (engelsk) 3,5 tommer
Højde (metrisk) 9 cm
Længde (engelsk) 18 tommer
Længde (metrisk) 45 cm
Bredde (engelsk) 7 tommer
Bredde (metrisk) 18 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 10 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 4.5 kg
Model- TubeRoller
Fugtighedsområde >80%