Få mere at vide
Benchmark Scientific™ TubeRoller Rocking Rollers
Artikelnummer. 17917080
Skift visning
Temperaturområde (engelsk):
39 °F til 104 °F
Artikelnummer. Temperaturområde (engelsk)
17917080 39 °F til 104 °F
1 options
Artikelnummer. 17917080 Leverandør Benchmark Scientific™ Leverandørnr. R3010E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11440.42 DKK
    9304.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 2135.56 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
TubeRoller er designet til skånsom, grundig blanding i Vacutainers™ , flasker, reagensglas, centrifugerør og rulleflasker i kliniske og forskningsmæssige omgivelser.
  • Blid rullende bevægelse med 5° vippe
  • Fuldstændig, grundig blanding
  • Accepterer rør og flasker fra 8 til 200 mm
  • Ideel til forskning og kliniske laboratorier
Tekniske data
Roterende vinkel ±5°
Hastighedsområde 2 til 80 rpm
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 40 °C
Watt 50 W
Holder 8 til 200 mm Dia. Rør og flasker
Temperaturområde (engelsk) 39 °F til 104 °F
Materiale Pulverlakeret stål
Dimensioner (L x B x H) 45 x 36 x 9 cm
Længde (metrisk) platform 32 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 19 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 8.6 kg
Model- TubeRoller
Fugtighedsområde 80% Ikke-kondenserende
Emballagemængde 10 Rullestænger/Pk.