Få mere at vide
MedChemExpress Tubeimoside I
Artikelnummer. 16449168
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16449168 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16449168 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0890
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Tubeimoside I(Lobatoside-H) is an extract from Chinese herbal medicine Bolbostemma paniculatum (MAXIM.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 1319.44 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 102040-03-9
Produkttype Natural Products
Renhed 99.07%
Opløselighed DMSO : 100 mg/mL (75.79 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Tubeimoside-1∣ Lobatoside-H
Mål Apoptosis