Få mere at vide
Sartorius Tubed Media til Sartorius Membranfiltreringsenheder: Urteagar
Shop alle Sartorius produkter
:
Urteagar, 20mL rør
Beskrivelse
De traditionelle dyrkningsmedier for mikroorganismer er agarmedier. Dette kan bruges til membranfiltreringsmetoden eller til direkte inkubation. Agarmedier i rør er til hældning af agarplader. Indholdet af et rør er tilstrækkeligt til to 90 mm eller tre 60 mm petriskåle.
- Urteagar: til gær- og skimmelbestemmelse
- 20 ml rør, 50 rør pr. kasse
- Efter internationale formler
- Konsekvent kvalitet
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Medietype | Urteagar |
| Sterilitet | Steril |
| Test Type | Mikrobiel påvisning |
| Fyld volumen | 20 mL |
| Til brug med (applikation) | Membranfiltreringsmetode eller til direkte inkubation til bestemmelse af det samlede antal |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 20 mL |