Få mere at vide
Sartorius Tubed Media til Sartorius Membranfiltreringsenheder: VLB-S7-S bouillon
Artikelnummer. 10612592 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Mængde:
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10612592 20 mL Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10612592 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 14127K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2125.00 DKK
    1910.48 DKK / Pakke med 50
    Spare 214.52 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tubed media giver tids- og omkostningsbesparelser
De traditionelle dyrkningsmedier for mikroorganismer er agarmedier. Dette kan bruges til membranfiltreringsmetoden eller til direkte inkubation. Agarmedier i rør er til hældning af agarplader. Indholdet af et rør er tilstrækkeligt til to 90 mm eller tre 60 mm petriskåle.
  • 20 ml rør, 50 rør pr. kasse
  • Efter internationale formler
  • Konsekvent kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udseende Grøn
Bouillon type VLB-S7-S Broth
Farve Grøn
Oprindelsesland Tyskland
Registrerer Lactobaciller, Pediococci
Form Væske
Format Rør
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Medietype VLB-S7-S bouillon
Fremstillingsmetode Klar til brug
Produkttype Bouillon
Sterilitet Steril
Test Type Mikrobiel påvisning
Fyld volumen 20 mL
Endelig produkttype Mikroorganismer
Til brug med (applikation) Bestemmelse af LactoBaciller og Pediococci og andre organismer, der ødelægger øl
Til brug med (udstyr) Sartorius Membranfiltreringsenheder
Inkubationsbetingelser 26 °C til 28 °C
Inkubationstid 5 til 7 dage
Emballagetype Flaske
Mængde 20 mL
Prøvetype Øl
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X50 20ML MEDIA VLB-S7-S ST
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose