Få mere at vide
Sartorius Tubed Media til Sartorius Membranfiltreringsenheder: Orange Serum (pH 5,5) Agar
Artikelnummer. 10796662 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Mængde:
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10796662 20 mL Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10796662 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 14130K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1850.00 DKK
    1664.20 DKK / Pakke med 50
    Spare 185.80 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tubed media giver tids- og omkostningsbesparelser
De traditionelle dyrkningsmedier for mikroorganismer er agarmedier. Dette kan bruges til membranfiltreringsmetoden eller til direkte inkubation. Agarmedier i rør er til hældning af agarplader. Indholdet af et rør er tilstrækkeligt til to 90 mm eller tre 60 mm petriskåle.
  • 20 ml rør, 50 rør pr. kasse
  • Efter internationale formler
  • Konsekvent kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udseende Orange
Farve Orange
Oprindelsesland Tyskland
Form Væske
Format Rør
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Medietype Orange Serum (pH 5,5) Agar
Fremstillingsmetode Forberedt
Produkttype Kulturmedium
Sterilitet Steril
Test Type Mikrobiel påvisning
Fyld volumen 20 mL
Endelig produkttype Mikroorganismer
Til brug med (applikation) Membranfiltreringsmetode eller til direkte inkubation til bestemmelse af syretolerante mikroorganismer
Til brug med (udstyr) Sartorius Membranfiltreringsenheder
Emballagetype Flaske
Mængde 20 mL