Få mere at vide
Sartorius Tubed Media til Sartorius Membranfiltreringsenheder: Næringsagar
Artikelnummer. 10068080 Shop alle Sartorius produkter
:
Næringsagar, 50 x 20 ml rør
Artikelnummer. 10068080
Brand: Sartorius 14137K
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tubed media giver tids- og omkostningsbesparelser
De traditionelle dyrkningsmedier for mikroorganismer er agarmedier. Dette kan bruges til membranfiltreringsmetoden eller til direkte inkubation. Agarmedier i rør er til hældning af agarplader. Indholdet af et rør er tilstrækkeligt til to 90 mm eller tre 60 mm petriskåle.
  • 20 ml rør, 50 rør pr. kasse
  • Efter internationale formler
  • Konsekvent kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Form Væske
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Medietype Næringsagar
Sterilitet Steril
Test Type Mikrobiel påvisning
Fyld volumen 20 mL
Til brug med (applikation) Membranfiltreringsmetode eller til direkte inkubation til bestemmelse af det samlede antal
Emballagetype Flaske
Mængde 20 mL