Få mere at vide
Syngene™ Lille bølge UV-rør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12863998 Shop alle Syngene produkter
Bølgelængde:
254 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12863998
Brand: Syngene™ SWT8
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Syngene™ Small Wave UV Tube til brug i UV-transilluminatorer.
  • Til brug med alle GX og GE model transilluminatorer
  • 254nm bølgelængde
  • Lille bølge
Tekniske data
Intensitet Fast
Bølgelængde 254 nm
Oversigt Kortbølget UV-rør
Til brug med (udstyr) Alle GX/GE model transilluminatorer
Type UV-rør kortbølget