Få mere at vide
Fisherbrand™ Rørformede omrørerstænger
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
9 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne |
| Dimensioner (L x B x H) | 9 x 9 x 6mm |
| Til brug med (udstyr) | Kuvetter |
| Højde (metrisk) | 6mm |
| Diameter (metrisk) | 9 mm |
| Længde (metrisk) | 9 mm |
| Mængde | 5/Pk. |