Få mere at vide
SI Analytics™ Rørsæt
Artikelnummer. 10304921 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
1 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10304921 1 m Hver
1 options
Artikelnummer. 10304921 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285226107
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SI Analytics™ Rørsæt leveres med fire sæt skruer samt et rør.
  • Indeholder et rør
  • Indeholder 4 sæt skruer
  • 1m i længden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rørsæt
Inkluderer 4 skruesæt og 1 rør
Længde (metrisk) 1 m